Merck
クロスカップリング
C-NまたはC-O結合形成のためのBuchwald-Hartwigクロスカップリング反応スキーム。
有機合成におけるクロスカップリング反応は、金属触媒を用いて2つの分子を結合させることで起こります。クロスカップリングは、パラジウム触媒によるクロスカップリング研究で2010年にノーベル化学賞を受賞したHeck、根岸、鈴木らによる先駆的な研究に始まり、過去30年にわたって触媒化学の基本的な反応であり続けています。有機合成化学において最も汎用的で強力な結合形成法の一つであるクロスカップリングの研究分野では、適切な触媒を用いることで、多種多様な2つのフラグメントを結合させることができるまでに成熟しました。 
注目のカテゴリー
化学記号とタイトル「フラン、チオフェン、プリン」が記載された3色の四角形。
複素環ビルディングブロック
複素環ビルディングブロックは、化学者が有機合成のために使用する構造フラグメントグループの中で最も大規模で多様なファミリーです。メルクは複素環ビルディングブロックを網羅した包括的ポートフォリオをお届けします。
製品の購入
クロスカップリング反応用触媒
各種クロスカップリング反応によるC-C、C-NおよびC-O結合形成に役立つニッケル触媒やパラジウム触媒を豊富に取り揃えています。
製品の購入
有機合成用複素環ビルディングブロック
有機ビルディングブロック
お客様の研究を推進するために必要な基本構成要素を、メルクの有機ビルディングブロックのポートフォリオで見つけてください。アルケン、アルカン、アルキン、アレーン、アレンなど。
製品の購入
遷移金属触媒に用いられる遷移金属の例(鉄、銀、イリジウム、ロジウム、パラジウム、ニッケル)。
遷移金属触媒
さまざまな有機および有機金属化学ベースの用途に適した遷移金属触媒の豊富なラインナップをご覧ください。
製品の購入
この分野では、炭素-炭素結合、炭素-窒素結合、炭素-酸素結合形成のために数多くの合成手法が開発され、以下のような重要な反応があります。  
  • Buchwald-Hartwigアミノ化は、アリール疑似ハロゲン化物とアミンのクロスカップリングであり、幅広い分野の化学者にとって定番の反応です。 
  • Heckカップリングは、不飽和のハロゲン化物とアルケンをクロスカップリングさせて、置換アルケンを得る反応です。
  • 根岸カップリングは、アリール疑似ハロゲン化物と有機亜鉛求核剤とのクロスカップリングで、C-C結合を形成する反応です。
  • 薗頭カップリングは、アリール疑似ハロゲン化物と末端アルキンのクロスカップリングで、二置換アセチレンが得られる反応です。
  • Stilleカップリングは、アリール疑似ハロゲン化物とスタナンとのクロスカップリングで、R基の制限が少ない炭素-炭素結合形成のための機能的な反応です。
  • 鈴木-宮浦カップリングは、アリール疑似ハロゲン化物と有機ホウ酸塩とのクロスカップリングで、炭素-炭素結合を形成する汎用的な反応です。 
Buchwald-Hartwig cross-coupling reaction scheme for C-N or C-O bond formation.
Figure 1.Buchwald-Hartwig Amination
Heck cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
Figure 2.Heck Cross-Coupling Reaction
Heck cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
Figure 3.Negishi Cross-Coupling Reaction
Sonogahira cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
Figure 4.Sonogashira Cross-Coupling Reaction
Stille cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
Figure 5.Stille Cross-Coupling Reaction
Stille cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
Figure 6.Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction
文書の検索
詳細はこちら
データシート、証明書、技術文書については、文書の検索をご利用ください。