ロジウム触媒
ロジウム触媒は、炭素-水素(C-H)結合の活性化に適したプロモーターであることが示され、有望かつ魅力的な触媒として浮上しています。また、触媒的脱水素化クロスカップリング反応に用いて簡潔にC-C結合を形成することから関心が高まっています。ほとんどの事例でパラジウム触媒が選ばれましたが、ロジウム触媒は活性化に適したプロモーターです。ロジウム触媒を使用することで、重要な有機構造の合成経路として、アリール-アリール、アリール-アルケン、アルケン-アルケンなどの重要なカップリングが可能になります。