Merck
パラジウム触媒
パラジウムの周期表記号
反応条件(温度、溶媒、配位子、塩基、その他の添加剤)の最適化が可能であるという点で、パラジウム触媒は有機化学合成におけるきわめて汎用性の高いツールとなっています。さらに、パラジウム触媒は、さまざまな官能基に対して耐性がきわめて高く、優れた立体および位置特異性を示すことから、保護基を導入する必要がありません。この汎用性の高い触媒は、とりわけHeck反応、鈴木-宮浦反応、Stille反応、檜山反応、薗頭反応、根岸反応、Buchwald–Hartwigアミノ化反応などの炭素結合(主にC-C、C-O、C-NおよびC-F結合)形成反応で知られています。
Lindlar触媒などの不均一系のパラジウム触媒は、三重結合からcis-二重結合への変換やポリオレフィンの一水素化、アジドからアミンへの水素化など、選択的水素化反応を効率的に促進します。
私たちは、汎用性の高い均一系および不均一系のパラジウム触媒を豊富に取り揃えています。精製や反応後クリーンアップにおける利便性をさらに高めるため、さまざまな結合形成反応や水素化反応、還元反応に適した各種担持パラジウム触媒およびリサイクル可能な固定化触媒Pd Encatも提供しています。