Merck
R4127
Sigma-Aldrich
ローダミン6G
Dye content ~95 %, Powder
別名:
ベーシックレッド1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H31N2O3Cl
CAS Number:
分子量:
479.01
カラーインデックス番号:
45160
Beilstein:
3900071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
ローダミン6G, Dye content ~95 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ~95%
テクニック
titration: suitable
mp
215 °C
溶解性
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
密度
1.3 g/cm3
εmax
≥1700 at 525 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI Key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ローダミン6Gは、白血球と血管内皮の相互作用を研究するための白血球マーカーとして使用されています。血小板の標識化にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Pgp排出輸送アッセイに有用なロ-ダミンアナログです。MRP1の介在する排出輸送の速度論を研究に使用できます。
ローダミン6Gは、P-糖タンパク質(PgP)流出アッセイに便利なローダミン類縁体です。多剤耐性タンパク質1 (MRP1)が媒介する流出の速度論特性把握に使用されています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R4127-VAR:
R4127-100G:
R4127-5G:
R4127-BULK:
R4127-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)