P7059
リン酸緩衝生理食塩水
10X, liquid, pH 7.2-7.6 (1x solution), for molecular biology
別名:
リン酸緩衝生理食塩水, PBS
Product Name
リン酸緩衝生理食塩水, 10× PBS for Western blots and IP
グレード
Molecular Biology
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
liquid
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
pH
7.2-7.6(1x solution)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リン酸緩衝生理食塩水(PBS)はウエスタンブロット及び免疫沈降(IP)法における洗浄バッファーとして、また一般的な分子生物学用途での使用において細胞溶解物の試料調製時に日常的に使用されます。
アプリケーション
ウエスタンブロット及びIPに用いる洗浄バッファー用、並びに細胞溶解物の試料調製用に適しています。
調製ノート
10x PBSは、
- 30 mMリン酸ナトリウム
- 1.5 M塩化ナトリウム
- 10.5 mMリン酸カリウムを含有します。
10x PBSを、分子生物学グレードの水を用いて1x 標準溶液に希釈します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P7059-VAR:
P7059-BULK-DK:
P7059-BULK:
P7059-1L:
P7059-1L-PW:
P7059-EW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)