リン酸緩衝生理食塩水(PBS)
リン酸緩衝生理食塩水またはPBS溶液は、水と塩の混合物です。多くのラボで使用されている毒性のない溶液です。標準的なPBSは通常、塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素カリウム、およびリン酸水素二ナトリウムから構成されています。PBS製品の標準pHは7~7.4です。
Products
細胞培養におけるリン酸緩衝生理食塩水(PBS)
リン酸緩衝生理食塩水(PBS)は等張溶液であり、水とは異なり、浸透による細胞の破裂や縮みを防ぎます。また、細胞にとって無毒な製品です。そのため、細胞培養製造および上流プロセス開発で広く使用されています。培地中の細胞のpHを維持し、剥離前に培地に含まれる血清を除去することもできます。PBSは、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス-2(SARS-CoV-2)の最長7日間の適切な移送媒体として研究されています。細胞培養用途における固定および免疫染色に適しています。また、PBSは膣スワブから精子を採取するために使用できます。
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(DPBS)
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(DPBS)は、細胞培養用途で重要な役割を果たす平衡塩類溶液です。細胞内および細胞外の浸透圧バランスの維持に役立ち、希釈、水分の補充、移送の媒介物として機能します。また、DPBSは培地を7.2~7.6の生理的pH範囲内に保つための緩衝系となります。グルコースなどの特定の炭水化物を混合して細胞にエネルギーを供給することで、DBPSは正常な細胞代謝を維持します。また、細胞に不可欠な無機イオンと水を供給し、細胞の適切な機能をサポートします。塩化カルシウムと塩化マグネシウムはDBPSに含まれている場合と含まれていない場合があります。ヒトの胚や配偶子の回収、処理、移植に使用できます。DBPSは、細胞の分散、組織の分解、免疫染色などのさまざまな分野でも使用されています。
希釈液/洗浄液としてのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)
リン酸緩衝生理食塩水(PBS)は、細胞培養サプリメントの凍結乾燥粉末の再懸濁に使用できます。原液を使用濃度に希釈するときにも有用です。また、PBSは、ウェスタンブロッティング、酵素結合免疫吸着検定法( ELISA)、免疫組織染色、組織の分散、細胞培養、血液学的および分子生物学的手順などのさまざまな分野で洗浄バッファーとして使用されます。細菌細胞の再懸濁や超音波処理にも適しています。
ブロッキング剤としてのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)
Tween 20入りリン酸緩衝生理食塩水(PBS)は、ウェスタンブロッティングと酵素結合免疫吸着検定法(ELISA)でブロッキング剤となります。