Merck
P5368
Sigma-Aldrich
リン酸緩衝生理食塩水
powder, pH 7.4, BioPerformance Certified, for molecular biology
別名:
PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
リン酸緩衝生理食塩水, BioPerformance Certified, pH 7.4
グレード
BioPerformance Certified
Molecular Biology
品質水準
フォーム
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
テクニック
immunofluorescence: suitable
不純物
BioBurden, tested
endotoxin, tested
white
pH
7.4
溶解性
water: 9.07-10.0 g/L, clear, colorless
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
適合性
suitable for SDS-PAGE
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
histology
sample preparation
その他の活性
DNase, RNase, Protease, none detected
SMILES記法
OP(=O)(O)[O-].OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[K+].[K+]
InChI
InChI=1S/2ClH.2K.3Na.2H3O4P/c;;;;;;;2*1-5(2,3)4/h2*1H;;;;;;2*(H3,1,2,3,4)/q;;5*+1;;/p-5
InChI Key
LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 日常的な PCR ベースのアプリケーションのための軟体昆虫からの迅速でゼロコストの DNA 抽出。:この研究では、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)を使用して、昆虫からの DNA 抽出のための費用対効果が高く効率的な方法を開発し、分子生物学における日常的な PCR ベースのアプリケーションを促進しました(Jangra & Ghosh, 2022)。
  • 変形性関節症治療のための、注射可能な羊膜ハイドロゲルを介した脂肪由来幹細胞の送達。: PBS は、注射可能なハイドロゲルで脂肪由来幹細胞を調製および送達するために使用され、革新的な変形性関節症治療の可能性を示しています(Bhattacharjee et al., 2022)。
  • 定量的ペプチド濃縮 LC-MS 分析を使用した SARS-CoV-2 感染の迅速かつ高感度な検出。: この研究では、SARS-CoV-2 を検出するための新しい LC-MS 法でサンプル調製に PBS を使用し、迅速かつ高感度な診断ツールを提供しました(Hober et al., 2021)。
包装
ホイルパウチ入り
再構成
1袋分を1Lの蒸留水または脱イオン水に溶解させると、 25°CでpH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水が得られます(NaCl 0.138 M; KCl - 0.0027 M)。
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P5368-BULK:
P5368-VAR:
P5368-10PAK:
P5368-5X10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)