P5119
リン酸緩衝生理食塩水
liquid, pH 7.2 (25 °C)
別名:
PBS
Product Name
リン酸緩衝生理食塩水, pH 7.2 (25 °C)
無菌性
autoclaved
品質水準
フォーム
liquid
pH
7.2 (25 °C)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸緩衝生理食塩水(PBS)は等張性緩衝液です。この水ベースの塩溶液は、リン酸水素二ナトリウムおよび塩化ナトリウムで構成され、場合によっては塩化カリウムやリン酸二水素カリウムを含みます。PBSは一般に生物学的研究に使用されます。
アプリケーション
bis-ベンズイミド貯留アッセイに、リン酸緩衝生理食塩水が使用されています。
また、α-ヘモリシン(Hla)酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)において捕捉抗体を希釈するために使用されています。
調製ノート
Sodium chloride, 145 mM (0.85%) in phosphate buffer, 150 mM
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4649-1VL-PW:
P5119-PH:
P5119-VAR:
P5119-BULK:
P5119-100ML:
P5119PROC:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)