P38135
リン酸緩衝生理食塩水
powder, pH 7.4, for preparing 5 L solutions
別名:
PBS
Product Name
リン酸緩衝生理食塩水, powder, pH 7.4, for preparing 5 L solutions
品質水準
フォーム
powder
pH
7.4
溶解性
water: soluble
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Juglans regia L. のエタノール葉抽出物の Ascaridia galli に対する駆虫効果の評価:包括的な in vitro および in vivo 研究。: この研究では、Juglans regia 葉抽出物の駆虫特性を試験する際の希釈剤としてのリン酸緩衝生理食塩水の使用を検討し、獣医用途における寄生虫駆除の可能性に関する貴重な洞察を提供します(Mir et al., 2024)。
- 大豆ホスファチジルコリンとグリセロールジオレイン酸の混合物の膨張速度。:この研究では、リン酸緩衝生理食塩水を使用して脂質混合物の挙動を分析し、医療および化粧品業界で使用される生体材料の理解を深めることに貢献します(Engstedt et al., 2024)。
包装
ホイル製ポーチ
再構成
1袋の内容物を5リットルの蒸留水又は脱イオン水に溶解すると、0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(NaCl 0.138 M、KCl-0.0027 M、25℃でpH 7.4)が得られます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P38135-10PAK:
P38135-BULK:
P38135-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)