P3744
リン酸緩衝生理食塩水
powder, pH 7.6 (25 °C)
別名:
PBS
Product Name
リン酸緩衝生理食塩水, pH 7.6 (25 °C)
フォーム
powder
品質水準
pH
7.6 (25 °C)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
1袋で、塩化ナトリウム120 mmol, 塩化カリウム2.7 mmol, りん酸緩衝塩10 mmolを含む1 Lt溶液を調製できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3744-12PAK:
P3744-1PAK:
P3744-BULK:
P3744PROC:
P3744-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)