Merck
P3563
Sigma-Aldrich
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 7.4, with 0.05% Tween® 20
別名:
1X PBS + 0.05% TWEEN® 20, PBS-T
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
0.05%TWEEN®20を含むリン酸緩衝生理食塩水(pH7.4),
フォーム
powder
品質水準
溶解性
water: soluble, clear, colorless (1 pouch dissolved in 1L)
アプリケーション
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tween® 20 を含むリン酸緩衝生理食塩水(PBS-T)は、主にイムノアッセイにおいて洗浄バッファーおよびブロッキングバッファーとして使用されます。リン酸バッファーはpH 7.4を安定して維持し、多くの生物学的反応やアッセイに適しています。PBS-T中の塩または生理食塩水溶液は、最適なタンパク質溶解度および安定性に必要なイオン強度を提供します。非イオン性界面活性剤である 0.05% TWEEN 20 を添加すると、タンパク質の非特異的結合部位が阻害されるため、バックグラウンドシグナルの低減に役立ちます。PBS-T バッファーは、不要な物質を除去して洗浄効率を高め、非特異的抗体結合部位を減らす一方で、標的タンパク質の完全性を維持します。
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水は、以下の目的で使用されています:
  • ウェスタンブロッティング
  • 酵素結合性免疫吸着検定法(ELISA)
  • テロメア-FISH(Tel-FISH)およびテロメア/免疫染色-FISH(Teli-Fish)
  • 細胞単離
包装
ホイルパウチ入り
再構成
1袋の内容物を1リットルのdH2Oまたは超純水に溶解すると、0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(NaCl 0.138 M、KCl 0.0027 M、Tween 20 0.05%、pH 7.4)が得られます。
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3563-1PAK:
P3563-10PAK-KC:
P3563-5X10PAK:
P3563-1EA-KC:
P3563-VAR:
P3563-BULK:
P3563-1EA:
P3563-10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)