Merck
MHS1
Sigma-Aldrich
マイヤーヘマトキシリン溶液′
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116124
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
1 g/L
pH
2.4 (25 °C)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI Key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫組織学やレ-ザ微細手術などの対比染色に使用されています。
アプリケーション
一般的な核染色用、進行性ヘマトキシリンおよびエオシン染色で使用
その他情報
1 g/L ヘマトキシリン
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MHS1-100ML-KC:
MHS1-100ML:4548173950419
MHS1-BULK:
MHS1-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)