D8662
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
Liquid, with MgCl₂ and CaCl₂, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
DPBS
Product Name
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水, With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(D-PBS)は、組織培養で使用するために開発された平衡塩類溶液です。′
アプリケーション
D-PBSは、細胞の調製や連続的移入の際に、細胞洗浄に用いる一般的な等張生理食塩液です。
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水は、次の用途で使用されています:′
- 神経成長因子前駆体(proNGF)-YBBRの蛍光標識反応のための反応ミックスの成分として
- Caco-2BBe細胞の経上皮電気抵抗(TEER)測定後の細胞の洗浄と平衡化
- タンパク質単離のための細胞の洗浄
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水は、次の用途で使用されています:′
- 神経成長因子前駆体(proNGF)-YBBRの蛍光標識反応のための反応ミックスの成分として
- Caco-2BBe細胞の経上皮電気抵抗(TEER)測定後の細胞の洗浄と平衡化
- タンパク質単離のための細胞の洗浄
生物化学的/生理学的作用
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(D-PBS)は、以下の4つの主な機能を発揮します:′
- 正常な細胞代謝に必要な水や特定の大量無機イオンの細胞への供給
- 細胞内外の浸透圧の平衡を維持しながらかん流、輸送、希釈するための液体として機能
- グルコースなどの炭水化物と組み合わせた場合、細胞代謝の主なエネルギー源を提供
- 培地を生理的pH範囲(7.2~7.6)内に維持するための緩衝系の提供
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
D8662-1L:
D8662-1L-C:
D8662-500ML:
D8662-24X500ML:
D8662-BULK:
D8662-500ML-C:
D8662-100ML-C:
D8662-100ML:
D8662-6X500ML:
D8662-6X1L: