Merck
D1408
Sigma-Aldrich
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
Liquid (10X), without MgCl₂ and CaCl₂, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
DPBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水, 10×, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
輸送温度
ambient
詳細
ダルベッコのリン酸緩衝生理食塩水(DPBS)は、平衡塩類溶液です。
アプリケーション
ダルベッコのリン酸緩衝生理食塩水は以下の用途に使用されています:
  • マウス胚性幹細胞(mESC)のマイクロ流体細胞培養
  • 吸着研究のためのアルブミン溶解
  • PC12細胞培養実験
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(10X)は、細胞培養グレードの水(W3500)で1X D-PBSの調製に用いられるストック溶液です。D-PBSは、調製時や連続移し替え時の細胞の洗浄に使用します。
Still not finding the right product?
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
D1408-500ML:
D1408-24X500ML:
D1408-BULK-C:
D1408-500ML-C:
D1408-100ML-C:
D1408-100ML:
D1408-6X500ML:
D1408-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)