C3662
シクロスポリンA
from Tolypocladium inflatum, ≥95% (HPLC), solid, Calcineurin inhibitor
別名:
シクロスポリン, 抗生物質 S 7481F1
About This Item
Product Name
シクロスポリンA, from Tolypocladium inflatum, ≥95% (HPLC), solid
由来生物
Tolypocladium inflatum
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
dichloromethane: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
chloroform: 6 mg/mL
H2O: insoluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
InChI Key
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
遺伝子情報
human ... PPIA(5478), PPP3CA(5530), PPP3CB(5532), PPP3CC(5533), PPP3R1(5534), PPP3R2(5535)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C3662-BULK:
C3662-10MG-PW:
C3662-5MG:
C3662-VAR:
C3662-5MG-PW:
C3662-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)