Merck
30024
Sigma-Aldrich
シクロスポリンA
97.0-101.5% (on dried basis)
別名:
シクロスポリン, 抗生物質 S 7481F1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H111N11O12
CAS Number:
分子量:
1202.61
Beilstein:
3647785
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
97.0-101.5% (on dried basis)
フォーム
powder
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
InChI Key
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
遺伝子情報
human ... PPIA(5478)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
シクロスポリンAは、免疫抑制の研究に使用されています
生物化学的/生理学的作用
強力な免疫抑制特性を有する真菌代謝物です。カルシニュ-リン (プロテインホスファタ-ゼ2B) を阻害するシクロスポリン-シクロフィリン複合体の形成を介して、T細胞シグナル伝達経路を阻害します。インタ-ロイキン1α、リポ多糖、TNFαにより誘導される一酸化窒素合成を阻害します。ミトコンドリアからのチトクロ-ムCの放出を遮断します。
強力な免疫抑制薬で、インタ-ロイキン1α、リポ多糖、TNFαにより誘導される一酸化窒素合成を阻害します。ミトコンドリアからのチトクロ-ムCの放出を遮断します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
容器は密封し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。乾燥した場所に保管してください。保管クラス(TRGS 510):不燃性、急性毒性のCat.3/有毒な危険物または慢性の影響を誘発する毒性有害物質または有害物質。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
30024-25MG-PW:
30024-25MG:
PHR1092-500MG:
30024-100MG:
30024-BULK:
30024-VAR:
PHR1092-500MG-BULK:
PHR1092-500MG-PW:
30024-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)