650501
アセトン
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
About This Item
グレード
HPLC Plus
HPLC grade
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 1633
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸発残留物質
≤0.0003%
ハロゲン化残留物質
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 330 nm Amax: 1.0
λ: 340 nm Amax: 0.06
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 375-400 nm Amax: 0.005
適合性
suitable for residue analysis
アプリケーション
PFAS testing
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 生物学的サンプル(血液)中のグルコース代謝のNMR分光評価
- エレクトロスピニングポリ(乳酸)(PLA)メンブレンの調製に必要な13重量%のアモルファスPLA溶液の調製。
- スルホン酸化グラフェンオキシド-Pd/コーディエライトを触媒とするメチルイソブチルケトン(MIBK)を合成する前駆体として。
- 超臨界流体(SFC)テクノロジーを用いてソルケタール型グリセロールである(4-ヒドロキシメチル-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン)を合成。
- 1-イソプロピリジン-2-メチルヒドラジン
- 1-イソプロピリジン-2-ヒドロキシエチルヒドラジン
- 1-イソプロピリジン-2-ホルミルヒドラジン
包装
ラボ用試薬の世界的リーダーとして、メルクは製品の安全性を最適化するための新たな方法を常に模索しています。新開発の4L溶媒ボトルは、高度なシーリング技術を採用し、漏出を防止し、溶媒の取り扱いがこれまで以上に安全かつ便利になります。
新機能の詳細はこちらをご覧ください!
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アセトン
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F
引火点(℃)
-21.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650501-200L-P2:
650501-6X1L:4548173176949
650501-BULK:
650501-1L:4548173176918
650501-4X4L:4548173176932
650501-4L:4548173176925
650501-VAR: