アセトン
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
アセトンは極性非プロトン性溶媒であり、極性および非極性物質を含む幅広い有機化合物を溶解する能力があるため、分析化学および有機合成で広く使用されています。
有機合成においてアセトンを溶媒として使用する主な利点の 1 つは、沸点が低く揮発性が高いため、反応混合物からの除去が容易になることです。この特性は、高温を必要とする反応や過剰な試薬や溶媒の除去、求核置換反応、アルドール縮合、グリニャール反応などの極性溶媒を必要とする反応に特に役立ちます。
分析化学における溶媒または移動相としてのアセトン
クロマトグラフィーでは、ガスクロマトグラフィー (GC) と高速液体クロマトグラフィー (HPLC) の両方で、アセトンが移動相溶媒としてよく使用されます。高い溶解性と揮発性により、複雑な混合物の分離と分析に効果的な溶媒となります。
アセトンは、赤外分光法 (IR)、核磁気共鳴 (NMR)、質量分析法 (MS) などの多くの分析方法でサンプル調製用の溶媒としても使用されます。これは、固体サンプルから小さな有機分子を溶解および抽出する場合に特に役立ちます。
アセトン溶液
HPLC または GC では、アセトンとメタノールと水の混合物が使用されます。
重水素化アセトン (アセトン-d6)
アセトン-d6(重水素化度98~99.96%)は、トリメチルシランの有無にかかわらず、NMR分光計の溶媒として使用されます。
標識アセトン (アセトン-2-13C、アセトン-1,3-13C2、アセトン-18O)
標識アセトンを溶媒として使用すると、NMR を使用してタンパク質やアミノ酸などの他の生体分子の構造と動態を特徴付けることができます。
標準物質としてのアセトン
アセトンは、分析機器の校正や品質管理、残留物分析に使用される標準物質である医薬品二次標準物質として使用されます。