Merck
ホームアプリケーション分析化学ガスクロマトグラフィー(GC)
ガスクロマトグラフィー(GC)
ガスクロマトグラフィーカラム
ガスクロマトグラフィー(GC)は、混合物中の揮発性および半揮発性物質を分離および分析するために用いられる一般的な分析技術です。GCは、非常に優れた分解能に加えて速さと感度も兼ね備えているため、人気の高い分析技術です。GCは、環境、石油、化学、食品・飲料および製薬などの多くの業界で広く利用されています。
注目のカテゴリー
固相抽出(SPE)・QuEChERS
固相抽出(SPE)・QuEChERS
固相抽出(SPE)およびQuEChERSサンプル調製用の幅広い材料をご用意しています。カートリッジ、チューブ、プレートなどを取り揃えています。
製品の購入
GCカラム・周辺パーツ・GC担体
GCカラム・周辺パーツ・GC担体
メルクのカラム、消耗品、付属品を使用して優れたGCパフォーマンスを達成しましょう。Supelco®製品をご検討ください。
製品の購入
溶媒
溶媒
お客様の溶媒の調達に:分析、ラボ、バイオ医薬品での使用に対応するSupelco®、SigmaAldrich®、SAFC®ブランドとぴったり合います。いますぐご注文ください。
製品の購入
大気中のイソシアネートサンプリング用ASSET™ EZ4 NCOドライサンプラー
大気捕集装置・チューブ
メルクの高品質製品によりエアーモニタリングを高度化しましょう。大気および作業環境の正確な測定に適したアクティブ/パッシブサンプラー、ポンプ、およびアクセサリーをご覧ください。
製品の購入
他の種類のクロマトグラフィーと同様に、GCには固定相と移動相が関係します。GCの移動相には、ヘリウムまたは窒素といった不活性ガスが一般に用いられます。固定相の吸着剤が固体の場合はガス/固体クロマトグラフィー(GSC)、不活性担体上に吸着させた液体の場合はガス/液体クロマトグラフィー(GLCまたは単にGC)と呼ばれます。
ガスクロマトグラフィーの機能
サンプルを採取および調製した後に、分析対象物質をカラム中で分離し、検出器でカラム中に存在する化合物を測定します。GCでは、分析対象物質は機器のサンプリングポートから注入されてオーブンに入り、そこで気化されます。気化したサンプルは、移動相を形成する不活性ガスの流れに乗ってガスクロマトグラフィー用カラム内を移動します。サンプル中の化合物は、カラム内の固定相とキャリアガスの間で分配されます。化合物と固定相との間の相互作用の強さにより、分析対象物質の保持時間が決まります。カラム出口の検出器(MSまたはnon-MS)を化合物が通過する時にシグナルが発生します。クロマトグラムはGCによる分離結果を示します。
試験サンプルの濃度を測定するためには、濃度がわかっている標準サンプルをGC機器に注入します。標準サンプルのピークの保持時間と面積を試験サンプルの結果と比較して、未知の濃度を決定します。GCでは、試験サンプルの定量結果の信頼性を保証するために、一般的に外部標準と内部標準が用いられます。既知の標準物質を実際の目的サンプルとは別に測定し、その結果を目的サンプルのクロマトグラムでの結果と比較する場合、外部標準と呼びます。  試験サンプル中に標準物質を添加して同時に分析する場合、内部標準と呼びます。
GC分析用サンプル採取・調製
多くのサンプルがGCで分析可能ですが、その化合物が適度に揮発性(気化可能)で熱的に安定である(高温で分解されない)場合に限られます。サンプルは固体、液体または気体物質から採取可能です。GC用にサンプルを調製する場合は、サンプルの複雑さを最小限にすることが重要です。なぜなら、サンプルの品質が、最終的なクロマトグラフィーの結果の正確さと精度に影響を及ぼすためです。GC分析前の分析対象物質とサンプルマトリックスの分離と濃縮に役立つ、さまざまなマトリックス別のサンプル調製方法が利用可能です。
GCカラムの選び方
クロマトグラフィーにおける分離が行われるGCカラムはGCシステムの心臓部です。以下の4つの重要因子に基づいて適切なGCカラムを選択します:固定相、カラム内径(I.D.)、膜厚およびカラム長。これらの因子は、カラム効率、分離度および負荷容量に影響を及ぼします。
固定相は、実施するアプリケーションに基づいて選択する必要があります。
文書の検索
詳細はこちら
データシート、証明書、技術資料については、文書の検索をご利用ください。
文書の検索
ガスクロマトグラフィー(GC)ワークフローソリューション