62470
炭酸リチウム
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)
別名:
カルボリチウム, 炭酸リチウム塩
About This Item
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder
pH
9-11 (1 g/L)
mp
618 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
遺伝子情報
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932), IMPA1(3612)
詳細
アプリケーション
- LiFe1-yVyPO4固溶体の合成における前駆物質として。
- 各種リチウム塩(塩化リチウムや臭化リチウム)の合成に用いる出発物質として。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 炭酸リチウム
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62470-6X500G-F:
62470-VAR-F:
62470-100G-F:
62470-500G-F:
62470-6X100G-F:
62470-BULK-F: