Merck
苛性アルカリ・塩基類
苛性塩基性水酸化ナトリウム/水酸化カリウムペレット(無色または白色)
ライフサイエンスでは、複雑な分析から日常的なラボ作業や生産に至るまで、それぞれ固有の要望があり、それぞれ個別のソリューションが必要とされ、さまざまな規制に基づいて管理されています。
そのため、お客様が製品を探す場合もアプリケーションとターゲットの特性を慎重に考慮する必要があります。
この検索の負荷を軽減するため、私たちは苛性アルカリと塩基をアプリケーションの性質に則して分類した3系統のポートフォリオブランドとして提供しています。
  • 分析化学用のSupelco®製品
  • 研究から製造用までのSigma-Aldrich®製品
  • 医薬品・バイオ医薬品製造用のSAFC®製品
それぞれのブランドの塩基とアルカリは多種多様な容量、包装材料で提供されており、それぞれに必要な文書を提供しています。お客様のアプリケーションに最適な塩基とアルカリを検索できます。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
関連製品資料
機器分析用高純度塩基
HPLCおよびLC-MS分析におけるバックグラウンドノイズと信号抑制を最小化するため、LiChropur はHPLCおよびLC-MS分析用のさまざまな高純度の塩基を提供しています。これらの塩基類は品質管理部門が実際のアプリケーションに則したテストを行っているので、お客様の期待を裏切ることはありません。
Suprapur®とUltrapur高純度塩基類は無機微量/極微量分析へのお客様のニーズに合わせて提供しています。分析試薬は仕様の全項目を満たすように製造されています。現代の分析手法(ICP-OES、ICP-MS、AASなど)は多岐にわたるため、それぞれの製品ごとにカスタム化された管理と分析手法が適用されています。
一般的分析手法用苛性アルカリと塩基
包括的製品の一部であるEMSURE®EMPLURA® は、苛性アルカリと塩基をさまざまな濃度と品質グレード、パッケージサイズで提供します。 お客様のニーズに対応するため、この製品ラインには水酸化ナトリウムと水酸化カリウムペレットのみでなく、対応する塩基溶液やアンモニア溶液も含まれます。苛性アルカリと塩基類は、非常に高純度でバッチ間の変動がないため、信頼性が高く再現性に優れた分析結果が得られます。
私たちは、これらの化学薬品を専用プラントMerck KGaA(ドイツ・ダルムシュタット)で製造しています。この施設では高品質原材料のみを使用して、現代的な製造技術と最先端の品質管理システムを適用しています。この施設が卓越した品質の苛性アルカリと塩基類の供給を可能としており、品質項目にはペレットサイズの均一性や、極限まで低く抑えられた不純物濃度などがあります。
分析用プレミアムグレードEMSURE® の苛性アルカリと塩基は世界レベルかつ広範な製品仕様を満たす製品群です。規制への適合が求められるラボ分析の厳しい要求を満たします。大部分の「分析用EMSURE®」の苛性アルカリと塩基はACS、ISO、Reag.Ph Eurなどの国際規格の要件を満たすか、それ以上の性能を有します。EMPLURA®ブランドの付いた苛性アルカリと塩基はラボ作業における調製や洗浄用として最適な製品です。これらの製品は仕様の中の最も重要なパラメータに則して製造されています。標準製品はカバーしきれないリクエストをお持ちのお客様のために、個別の分析やパッケージに対応したソリューションも提供します。
研究と生産用高品質塩
Sigma-Aldrich® 塩類は、研究および製造に対応できる大部分のグレードをカバーしており、試薬グレードから革新的なRedi-Dri無水塩や99.99%を超える高純度の検査結果を得た金属の塩に至るまで広範にカバーします。これらの製品は豊富な実績を持つ高品質標準製品であり、次のようなアプリケーションで使用できます:高品質バッファー、化学合成、分離、精製、抽出、日常的に使用するアプリケーションのための研究や製造方法。Sigma-Aldrich®ブランドはお客さまの毎日のニーズに応えるべく、信頼できる塩類を研究用からバルク製造用まで幅広くお届けします。
医薬品・バイオ医薬品製造用の製品
医薬品の世界では規制が常に更新されています。市場自体の動向を見失うことなく最新の規制に適切に追随して行くのは決して簡単なことではありません。さらに、ジェネリック製品やバイオ後続製品の市場参入が市場の緊張を増大させます。何が本当に重要なのかを知り、それに焦点を合わせる重要性がますます高まっています。製品の品質を維持し、正しいパートナーを得ることが重要です。
私たちは開発からスケールアップ、製造に至るすべてのステップでお客様をサポートします。このサポートにはプロセスの最適化から規制への対応サポートも含まれます。医薬品・バイオ医薬品製造用の高品質製品群である私たちのSAFC®ポートフォリオは厳格な品質管理に合格し、該当するcGMPガイドラインにしたがって製造されています。
Emprove® プログラムの一環として、私たちが提供する原材料には包括的ドキュメントが提供されます。この資料を参照することにより、医薬品・バイオ医薬品の規制への対応が容易となり、サプライチェーンの完全な把握とリスク軽減につながります。
滴定分析用容量分析液
Titripur® 滴定液とTitrisol®濃縮液は、化合物を滴定法で正確に定量できるように各種の塩基を異なる濃度で提供しています。これらの製品は、高品質規格のもとで製造および分析されています。Titripur®溶液は、DIN EN ISO/IEC 17025の認証を受けた品質管理ラボで分析されています。デジタル製品のボトルには、データをシームレスに転送できるRFIDタグが貼付されています。