534064
アセトン
histological grade, ≥99.5%
About This Item
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
不純物
<0.5% water
蒸発残留物質
<0.001%
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
histology
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.
- Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.
- As a starting material to synthesize methyl methacrylate.
- 1-isopropylidene-2-methylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-hydroxyethylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-formylhydrazine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アセトン
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
534064-20L:4548173167190
534064-18L-CS:
534064-VAR:
534064-500ML:4548173167237
534064-BULK:
534064-4L:4548173167206
534064-4X4L:4548173167213