Merck
34850
Sigma-Aldrich
アセトン
suitable for HPLC, ≥99.8%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS Number:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
透過率
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
詳細
700°Cまたは650°Cで希土類酸化物(La2O3またはY2O3)と共に焼成されたTiO2(P25)の混合物により、アセトンは効率的に酸化されます。 その気相アルドール縮合は、MgOで調べられており、アルカリ(Li、Na、K、およびCs)金属イオンまたはアルカリ土類(Ca、Sr、およびBa)金属イオンにより促進されました。 触媒としてのMg-Al層状複水酸化物(LDH)および補償アニオンとしてのCl-および/またはCO32-の存在下でアルドール縮合を経て、ジアセトンアルコールおよびメシチルオキシドが生成されます。 ジペプチド(触媒)存在下でのさまざまなイサチンとアセトンとのエナンチオ選択的アルドール縮合が報告されています。
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
アセトンは、13wt%の非晶質ポリ乳酸(PLA)溶液の調製において使用されており、これはエレクトロスピニング法で作製したPLA膜の調製に必要でした。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
特記事項
  • カタログ番号34850-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34850-2.5Lをご注文ください。
  • カタログ番号34850-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34850-1Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCLC-MSの分析に最適なLiChropur試薬をご覧ください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アセトン
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34850-100ML:4.548173218373E12
34850-4X2.5L:4.548173984834E12
34850-200L:4.54817325926E12
34850-2.5L:4.548173259253E12
34850-18L:4.548173259246E12
34850-1L:4.548173218397E12
34850-4L:4.548173259284E12
34850-2L:4.548173218328E12
34850-45L:4.548173259277E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)