N6876
ニトロテトラゾリウムブルークロリド
≥90.0% (HPLC)
別名:
2,2′-ビス(4-ニトロフェニル)-5,5′-ジフェニル-3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ジフェニレン)ジテトラゾリウムクロリド, 3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ビフェニレン)ビス[2-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-2H-テトラゾリウムクロリド], p-ニトロテトラゾリウムブルー, p-ニトロブルーテトラゾリウムクロリド, NBT, ニトロBT
About This Item
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤10% solvent
溶解性
H2O: 10 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 塩化ニトロテトラゾリウムブルーは、細胞中の酸素代謝産物の生成の検出に使用されています。
- この化合物は、ウェスタンブロット検出の基質として使用されています。
- 組織学的組織切片の染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
基質
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N6876-50MG:4548174005088
N6876-500MG:4548174005071
N6876-1G:4548174005057
N6876-EW:
N6876-100MG:4548174005033
N6876-250MG:4548174005064
N6876-BULK:
N6876-VAR:
N6876-10X10MG:4548174005040
N6876-5G:4548174005095