Merck
B8026
Sigma-Aldrich
ブロモフェノールブルー ナトリウム塩
For molecular biology, powder
別名:
3′,3″,5′,5″-テトラブロモフェノールスルホフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H9Br4NaO5S
CAS Number:
分子量:
691.94
Beilstein:
6995701
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
ブロモフェノールブルー ナトリウム塩, suitable for electrophoresis
グレード
Molecular Biology
品質水準
フォーム
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
&ε; (減衰係数)
≥150000 at 597-603 nm in H2O
≥17000 at 250-256 nm in H2O
≥23000 at 306-312 nm in H2O
適合性
suitable for (Suitable For Use as a Tracking Dye For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI Key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
詳細
ブロモフェノールブルー(BroB)は、アリルメタン色素マーカー染料であり、670Daの分子量を持ちます。
アプリケーション
アガロ-スゲル・ポリアクリルアミドゲル電気泳動における核酸・タンパク質のトラッキング色素です。
ブロモフェノールブルーナトリウム塩は、死細胞および生細胞を区別するバッファー液に用いられています。 ゲルローディングバッファの成分としても使用されています。
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8026-5G:
B8026-VAR:
B8026-25G:
B8026-50G:
B8026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)