Merck
90340
Sigma-Aldrich
トリエチルアミン
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
別名:
N,N-ジエチルエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS Number:
分子量:
101.19
Beilstein:
605283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
51.75 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
593 °F
シェルフライフ
36 mo.
expl. lim.
8 %
不純物
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.003%
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.727 g/mL at 20 °C
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリエチルアミンは第三級アミンです。これは、リンモリブデン酸の有望な沈殿試薬として報告されています。Et3N/ギ酸系は、メトキシ置換誘導体の不斉水素移動反応(ATH)のために使用されています。
トリエチルアミンは、ヘック反応に、および塩化アシルからエステルとアミドを調製するために広く使用されている強力な塩基および沈殿剤です。
アプリケーション
トリエチルアミンは、以下の研究に使用することができます。
  • Heck反応の塩基として。
  • Heck環化によるスピロ環の合成。
  • ピクリン酸トリエチルアンモニウムおよび0.1Mトリエチルアミン塩酸塩の調製。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリエチルアミン
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90340-VAR:
90340-2.5L:4548173946573
90340-BULK:
90340-250ML:4548173946580
90340-4X25ML:4548173925790
90340-1L:4548173946566
90340-25ML:
90340-6X250ML:
90340-4X2.5L:
90340-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)