Merck
215155
Sigma-Aldrich
ヒドラジン
anhydrous, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NH2
CAS Number:
分子量:
32.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
1 (37 °C, vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 30.7 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
expl. lim.
99.99 %
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
113.5 °C (lit.)
mp
1.4 °C (lit.)
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
InChI Key
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydrazine is the simplest diamine mainly used as a reducing agent.
Sensitive determination of hydrazine with detection limit of 10.0nM has been achieved by employing an electrochemical sensor. Hydrazine undergoes dehydrogenation in the presence of bimetallic NiRh nanoparticles (NPs) supported on nitrogen-doped porous carbon (NPC) derived from metal-organic frameworks (ZIF-8) to afford hydrogen.
アプリケーション
Hydrazine has been used as one of the reaction components in the synthesis of a soluble chalcogenidometallate cluster salt, which is a precursor for the preparation of SnSe2.
Hydrazine may be used in the synthesis of:
  • pyridyl aminated O-linked sugar chains from glycoproteins
  • nanocomposite of manganese oxide embedded in graphene sheets (GS–Mn3O4)
  • formyl hydrazine by reacting with ethyl formate
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215155-50G:
215155-1KG:
215155-VAR:
215155-BULK:
215155-100G:4548173309408
215155-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)