Merck
08057
Sigma-Aldrich
リン酸緩衝生理食塩水
tablet, pH 7.4 ( in solution), contains Tween® 20, BioUltra
別名:
PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
リン酸緩衝生理食塩水, BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
製品種目
BioUltra
品質水準
フォーム
tablet
含みます
TWEEN 20
pH
7.4 ( in solution)
溶解性
water: 2 tablet/liter
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.075
λ: 280 nm Amax: ≤0.050
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水は、腫瘍細胞と内皮細胞から調製した混合ワクチンを用いた神経膠腫免疫療法は、そのような組み合わせが理論的には高悪性度神経膠腫細胞とその環境の両方に影響を与える可能性があるため、新しい臨床戦略を示すかもしれないことを決定する研究で使用されました。リン酸緩衝生理食塩水は、新生児の子豚による場所と方向の学習を評価する研究の対照注射としても使用されています。
包装
12錠または100錠(ブリスタ-包装)。
再構成
1錠を水500 mLに溶かすと0.01 M リン酸バッファ-, 0027 M KCL, 0.14 M NaCl, 0.05% Tween, pH 7.4となります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
08057-100TAB-F:
08057-12TAB-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)