30-4210
トリエチルアミン
SAJ first grade, ≥98.0%
別名:
N,N-ジエチルエタンアミン
About This Item
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
51.75 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
593 °F
expl. lim.
8 %
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリエチルアミン
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-4210-5-500ML-J: