28-3040
水酸化ナトリウム 溶液
0.1 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS Number:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
0.1 M
1/10 N
密度
1 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 水酸化ナトリウム溶液中における過酸化安息香酸ナトリウムの分解:この研究では、水酸化ナトリウム溶液中における過酸化安息香酸ナトリウムの分解プロセスを調査しています。この研究では、その化学反応と速度論に関する詳細な洞察が提供されており、これらはアルカリ溶液中の過酸化化合物の安定性と反応性を理解する上で不可欠です(Tetrahedron, 1970)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
28-3040-5-500ML-J:
28-3040-6-5L-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)