Merck
28-3010
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム 溶液
1 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS Number:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
1 M
1 N
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-3010-3-5L-J:
28-3010-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)