Merck
1.00014
Supelco
アセトン
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS Number:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-662-2
NACRES:
NB.21
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
詳細
for analytical purposes
for extraction
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
465 °C (DIN 51794)
有効性
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
キャパシティ
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
転移温度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
詳細
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
関連事項
Discover EMSURE - to be more than sure!
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アセトン
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1000141024:
1000149900:
1000144004:
1000149910:
AU21000149020:
1000149950:
1000146190:
1000149500:
1000141011:
1000146010:
1000144000:
1000149025:
1000149913:
1000145005:
1000145000:
1000140000:
1000145024:
1000148027:
1000146025:
1000141000:
1000149912:
1000149911:
1000142500:4548174003657
1000142511:
1000149180:
1000142518:
試験成績書(COA)