Merck
03-0202-00
Millipore
SMC® ヒト NF-L 高感度イムノアッセイキット
kit sufficient for 96 wells
別名:
NF-L Single Molecule Counting kit, NF-L immunoassay kit, NF-L ultra-sensitive immunoassay, Neurofilament Light Chain kit, NfL kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.77
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
使用法
 kit sufficient for 96 wells
交差性
human
メーカー/製品名
SMC®
パラメーター
25 μL sample volume (CSF)
50 μL sample volume (serum and plasma)
assay range
intra-assay cv: ≤10%
(n=3)
sensitivity: 0.87 pg/mL
standard curve range: 0.43-1500 pg/mL
linearity: 80-120%
recovery range: 80-120%
inter-assay cv: ≤11%
(n=3)
テクニック
single molecule counting: suitable
入力
plasma (K2 EDTA)
cerebrospinal fluid (CSF)
serum
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
ニューロフィラメント軽鎖(NF-L)は、軸索の発達と機能に関与するタンパク質ファミリーの低分子量メンバーです。NF-L の蓄積は、脳における軸索損傷の兆候と考えられており、特に血液ベースのバイオマーカーとして、さまざまな神経変性疾患における重要なマーカーとなっています。 当社は、新しい SMC® ヒト NF-L 高感度イムノアッセイキットを提供することにより、このような取り組みを支援できるものと自負しております。このアッセイと、最先端の高性能 SMCxPRO® 検出システムを組み合わせることで、ヒト血清、血漿、CSF サンプル中の濃度が低くてもNF-L 濃度を正確に評価することができ、健康から疾患まで、この重要な分析物の関連性についての研究が可能になります。
研究カテゴリー:
ニューロサイエンス
神経学
研究サブカテゴリー:
アルツハイマー′病
加齢
神経系
神経変性疾患
ニューロフィラメント&神経細胞代謝
神経細胞&グリアマーカー
神経再生医学
ニューロサイエンス
特異性
本アッセイ法は、ニューロフィラメント中鎖(NF-M)、ニューロフィラメント重鎖(NF-H)、リン酸化タウ(T181)、総タウ、グリア線維酸性タンパク質(GFAP)との交差反応性についてテスト済みです。これらのアナライトに対する交差反応性は検出されませんでした。
アプリケーション
ヒト血清、血漿、CSF 中のヒト NF-L を超高感度に定量するために使用されます。
特徴および利点
この SMC® キットの特長:
  • 最先端のSMCxPRO超高感度イムノアッセイシステムによる、正確で再現性の高いパフォーマンス。®
  • 自動リキッドハンドリングへの適合性
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B