Merck
03-0154-00
Millipore
SMC®ヒトcTNi高感度キット
1 kit sufficient for 96 wells, input: serum, plasma
別名:
Cardiac Muscle Troponin I immunoassay kit, Cardiac Troponin I immunoassay kit, cTnI Single Molecule Counting Kit, cTnI ultra-sensitive immunoassay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
使用法
 kit sufficient for 96 wells
交差性
human, rat, mouse, canine, nonhuman primates, equine
メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.35 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.17-600 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
入力
serum
plasma
適合性
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
SMC®ヒトcTnI高感度イムノアッセイキットには、アッセイの実施に必要なすべての試薬が含まれています。このアッセイでは、標準的なプレートフォーマットで構成された標準的なイムノアッセイワークフローを利用します。
アッセイプロトコルは既存のサンドイッチELISA法と類似しており、主な相違点は以下の2点です:
1)溶出緩衝液がサンドイッチを崩壊させ、標識検出抗体を分離して定量します。
2)ErennaおよびSMCxPRO®のイムノアッセイシステムは、1分子カウント(SMC®)技術を用いてアナライトを検出します。
特異性
ヒト以外の霊長類、マウス、ラット、ウマ、イヌのサンプルで検出可能でした。(n = 5)検出能100%。 これらの動物種ではcTnIが検出されましたが、これらの動物種におけるアッセイ法については検証されていません。
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B