Merck
03-0146-00
Millipore
SMC®アミロイドβ 42高感度キット
1 kit sufficient for 96 wells, input: serum, plasma, cerebrospinal fluid (CSF)
別名:
Abeta 1-42 immunoassay kit, Abeta 42 Single Molecule Counting Kit, Abeta 42 immunoassay kit, Abeta 42 ultra-sensitive Immunoassay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
使用法
 kit sufficient for 96 wells
交差性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.98 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.24-250 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
入力
serum
plasma
cerebrospinal fluid (CSF)
適合性
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
SMC®アミロイド β1-42高感度イムノアッセイキットには、アッセイを行うために必要なすべての試薬が含まれています。このアッセイは、標準のプレートフォーマットで構成された標準のイムノアッセイワークフローを利用しています。
アッセイプロトコルは既存のサンドイッチELISA法に似ていますが、主に以下の2つの違いがあります:
1) 溶出バッファーがサンドイッチを分裂させて、標識付けされた検出抗体を分離して定量します。
2) ErennaおよびSMCxPRO®イムノアッセイシステムは、1分子カウント(SMC®)技術を使用して分析物を検出します。
特異性
捕捉抗体はアミロイドβ 1-42のC末端を認識し、Aβ42に対する特異性を付与します。Aβ38およびAβ40との有意な交差反応性は認められませんでした。
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract