Merck
03-0145-00
Millipore
SMC® アミロイドβ 1-40 高感度イムノアッセイキット
別名:
Abeta 1-40 immunoassay kit, Abeta 40 Single Molecule Counting kit, Abeta 40 immunoassay kit, Abeta 40 ultra-sensitive immunoassay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
メーカー/製品名
SMC®
品質水準
assay range
sensitivity: 5.86 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <10%
(Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=5)
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
関連するカテゴリー
詳細
SMC®アミロイドβ 1-40 感度イムノアッセイキットには、アッセイを行うために必要なすべての試薬が含まれています。このアッセイでは、標準的なプレートフォーマットで構成された標準的なイムノアッセイワークフローを利用します。アッセイプロトコルは既存のサンドイッチELISA法に似ていますが、主に以下の2つの違いがあります:1) 溶出バッファーがサンドイッチを分裂させて、標識付けされた検出抗体を分離して定量します。2) ErennaおよびSMCxPROイムノアッセイシステムは、1分子カウント(SMC)技術を使用して分析物を検出します。
SMC アミロイド β1-40(Aβ40)高感度イムノアッセイキットは、1 分子カウント(SMC®)技術の感度により、ヒト、マウス、ラットの脳脊髄液(CSF)および血漿中の Aβ40 の定量において比類ない性能を発揮します。
アミロイドβは、膜貫通タンパク質であるアミロイド前駆体タンパク質(APP)がタンパク質分解を受けた後に循環系に放出される短いペプチドを指し、その機能は不明ですが、神経細胞の発生と機能に関与していると考えられています。APP が切断されて生成される最も一般的なペプチドは Aβ1-40 と Aβ1-42 であり、後者のアイソフォームは疾患脳における有毒なオリゴマー、原線維、プラークの形成に関与しています。脳脊髄液(CSF)中の可溶性 Aβ1-42 レベルの低下はアルツハイマー’病(AD)と関連しており、このペプチドが AD バイオマーカーとして採用されるに至りました。患者の髄液中および血漿中の AB40、AB42 の存在は加齢とともに変化し、AB42 レベルの上昇、さらに重要なことは、AB42/AB40 比が認知症やアルツハイマー’病の発症と相関することが認められています。
アプリケーション
SMC アミロイドβ1-40(Aβ40)高感度イムノアッセイキットは、1 分子カウント(SMC®)技術の感度により、ヒト、マウス、ラットの脳脊髄液(CSF)および血漿中の Aβ40 の定量において比類ない性能を発揮します。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
代謝
研究サブカテゴリー
炎症 & 自己免疫機構
代謝
肥満
構成
アッセイバッファー
SMC アミロイドβ 1-40 コーティングビーズ
SMC アミロイドβ 標準希釈液
SMC アミロイドβ 検出抗体
SMC アミロイドβ1-40 標準
10X 洗浄バッファー
バッファー D
溶出バッファー B
規格
最低 5 つの CSF サンプルに添加、平均回収率 102%(範囲 95 ~ 106%)、5 つの血漿サンプルに添加、平均回収率 97%(範囲 92 ~ 100%)。
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B