Merck
904996
Sigma-Aldrich
Conjugated Polymer Nanoparticles incorporating iron oxide
fluorescence λem 680 nm, 100 μg/mL in H2O
別名:
Conjugated polymer nanoparticles, Fluorescent magnetic nanoparticles, Fluorescent nanoparticles, Magneto-conjugated polymer nanoparticles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
nanoparticles
濃度
100 μg/mL in H2O
蛍光検出
λem 680 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Iron oxide containing conjugated polymer nanoparticles are water-soluble nanoparticles compromising of light-emitting polymer and iron oxide. The presence of iron oxide in core makes these fluorescent nanoparticles distinctly different than conventional dyes as it allows their manipulation with a magnetic field. These nanoparticles possess a ′core-shell′ structure where light-emitting polymer and iron oxide are encapsulated in biocompatible surfactant.
The ′core-shell′ structure consisting of polymer and iron oxide in the core and the biocompatible surfactant in the surrounding shell allows easy covalently bonding of these nanoparticles with biomolecules such streptavidin, antibodies, proteins, nucleic acids, etc and make them suitable for the following applications:
  • Fluorescence Microscopy (high content screening, live cell tracking and 3-D cell imaging)
  • Immunohistochemistry and Immunocytochemistry
  • Flow Cytometry
  • Rapid Diagnostic Tests (RDTs)
  • Tissue Imaging
  • 2-Photon Imaging
  • NIR Imaging
保管および安定性
The robustness of CPNs enables them to be used under high intensity illumination and in extreme experimental conditions if required, while their 24-month shelf-life permits convenient storage at ambient temperatures.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904996-250UL:
904996-250UL-PW:
904996-VAR:
904996-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)