Merck
無機・金属ナノ材料
抽象的な背景を浮遊する球状金ナノ粒子のコンピューターによるイラスト。
ナノ材料は、1つの次元が100 nm以下である粒子として定義されます。ナノ粒子は、体積に対する表面積の比率が高いため、極めて多くの化合物を表面に付着させることができます。無機および金属ナノ材料は、センサや太陽電池、バイオメディカル用途まで、さまざまな用途に使用されています。私たちのナノ材料は、ナノロッド、ナノスフェア、ナノアーチンなどの幅広いサイズと形状、ナノ粉末、ペースト、懸濁液などの形態で入手可能です。さらに、高度なアプリケーションに対応した修飾ナノ粒子とナノ粒子キットも提供しています。これら機能性ナノ材料が持つ可能性を、皆様の研究にお役立てください。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
関連製品情報
無機ナノ粒子
無機ナノ粒子は非毒性、生体適合性、親水性であり、有機材料と比較して非常に安定です。シリカ、蛍光体、ナノダイヤモンドなど、多様な無機ナノ粒子を提供しています。
  • 研究ニーズに合わせた、さまざまな修飾済みシリカ製品をご用意しています。極めて安定性の高い蛍光性、メソポーラス/ノンポーラス、表面官能基化されたものなど、広範囲の製品ラインナップから選択可能です。
  • 生体適合性を持つ表面活性物質の中に半導体発光ポリマー(LEP:light emitting polymer)コアがカプセル化された蛍光ナノ粒子(共役ポリマーナノ粒子など)を提供しています。安定性に優れているため、細胞イメージングを目的としたマルチモーダルMRIに最適です。
金属ナノ粒子
特定の化学官能基を用いて修飾した場合、金属ナノ粒子(酸化鉄)はセンシング、バッテリー、診断、治療などの幅広い領域で応用されます。
金・酸化鉄ナノ粒子キット
金ナノ粒子、金ナノアーチン、酸化鉄ナノ粒子のユニークな光学的特性や生体適合性を、面倒な合成処理を行わずに利用することができます。マレイミドおよびN-ヒドロキシスクシンイミド(NHS:N-hydroxysuccinimide)修飾キットは、オリゴ、抗体タンパク質、ペプチドをワンステップでコンジュゲートすることができます。金ナノ粒子は、イメージングや光温熱療法、薬物送達、バイオマーカーの検出、イムノアッセイ(ラテラルフローアッセイなど)のための細胞標的化に使用することができます。酸化鉄ナノ粒子は、細胞および生体分子の分離遺伝子送達薬物放出、磁気共鳴画像(MRI:magnetic resonance imaging)、温熱療法の用途に最適です。