Merck
806854
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 8 nm, Hexagonal pore morphology
別名:
SBA-15, 二酸化ケイ素, 多孔質シリカ, Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS Number:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
表面積
450-550 m2/g
粒径
<150 μm
ポアサイズ
0.8-1.00 cm3/g pore volume
8 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
メソポーラスシリカは、多孔質構造を持つ無機材料であり、クロマトグラフィー、触媒、薬物送達、およびイメージングに用途があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806854-VAR:
806854-BULK:
806854-5G:4548173954004
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)