805467
Silica
mesoporous MCM-48, ≤15 μm particle size, pore size 3 nm, Cubic pore morphology
別名:
MCM-48, ポーラスシリカ, Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS Number:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
mesoporous
表面積
1400-1600 m2/g
粒径
≤15 μm
ポアサイズ
0.4-0.6 cm3/g pore volume
2-4 nm pore diameter
3 nm
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MCM-48モレキュラシーブスは、前駆物質としてけい酸ナトリウムから水熱合成できます。結晶構造は、先端を切った菱形の十二面体形で存在します。
アプリケーション
メソ多孔質シリカは、クロマトグラフィー、触媒、薬物送達、イメージングに用途がある多孔質構造の無機材料です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805467-VAR:
805467-BULK:
805467-5G:4548173953991