Merck
799289
Sigma-Aldrich
二酸化チタン
nanotubes, 25 nm average diameter, powder
別名:
Titania nanotubes, Titanium oxide nanopowder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
nanotubes
powder
品質水準
平均直径
25 nm
bp
2972 °C
mp
1843 °C
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
金属酸化物の1次元のナノ構造は、高い電子移動度、低いキャリア再結合率、高い表面積対体積比、優れた表面活性などの新奇な特性を示します。これらの顕著な特性により、TiO2ナノチューブは色素増感太陽電池および光触媒に適用されます[]。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
799289-BULK:
799289-500MG:4548173953298
799289-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)