Merck
774545
Sigma-Aldrich
酸化ニッケル(II)
nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
別名:
酸化ニッケル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiO
CAS Number:
分子量:
74.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
nanowires
品質水準
直径× L
~20 nm × 10 μm
black
密度
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI Key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nickel oxide nanowires have been studied for use in magnetic memory devices; as well as in luminescent materials.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
774545-500MG:4548173331140
774545-VAR:
774545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)