753629
金ナノ粒子
30 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
別名:
Au NP, 金コロイド
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
濃度
~1.8E+11 particles/mL
OD
1
直径
30 nm
λmax
523-526 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
金ナノ粒子(AuNP)、30 nmは、優れた表面化学と高い表面対体積比を備えた準動的コロイドナノ材料です。高い安定性、生体適合性、および低い毒性などの特性があり、生物学的用途に有用です。
アプリケーション
AuNPは、生物医学、電気化学、およびエネルギーデバイスなどさまざまな用途に使用できます。また、薬物送達およびバイオセンシングデバイスにも使用されています。
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
753629-25ML:
753629-VAR:
753629-100ML-PW:
753629-BULK:
753629-25ML-PW:
753629-100ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)