Merck
748161
Sigma-Aldrich
Silica
nanoparticles, mesoporous, 200 nm particle size, pore size 4 nm
別名:
Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS Number:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
mesoporous
nanoparticles
品質水準
粒径
200 nm
ポアサイズ
4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
形状 - ほぼ球形
アプリケーション
明確に定義されたメソ多孔性材料は、分離、薬物送達、光学イメージングや複合材料などの用途に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
748161-1G:4548173924588
748161-5G:4548173924595
748161-VAR:
748161-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)