747319
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
10 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, 1 mg/mL Fe in H2O, dispersion
別名:
マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS Number:
分子量:
231.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
5 mg/mLの濃度には、ナノ結晶と配位子の合計重量が含まれます。
アプリケーション
These magnetic nanoparticles are typically used in imaging or as contrast agents. The surface functionality allows for different ligation or further functionalization.
Do not freeze.
Do not freeze.
法的情報
Product of Ocean Nanotech; LLC.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
747319-10ML:
747319-VAR:
747319-10ML-PW:
747319-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)