Merck
725358
Sigma-Aldrich
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
10 nm avg. part. size, 5 mg/mL in H2O
別名:
マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS Number:
分子量:
231.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 mg/mL in H2O
磁化
>45 emu/g, at 4500Oe
平均部品サイズ
10 nm
粒径
9-11 nm (TEM)
密度
1.00 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
5 mg/mLの濃度には、ナノ結晶と配位子の合計重量が含まれます。
アプリケーション
  • エフェドリンの光学分割: ある研究では、酒石酸のさまざまな誘導体を使用してラセミ体のエフェドリンの光学分割を検討し、医薬品グレードの塩酸エフェドリンの生産を改良できる方法を提示しました(Bánhegyi et al., 2022)。
  • 立体選択的法医学分析: タンデム質量分析と組み合わせた超臨界流体クロマトグラフィーを使用して、押収されたメタンフェタミンサンプル中のエフェドリンとその異性体の立体選択的分析を実行し、塩酸エフェドリンの法医学的応用に関する洞察を提供しました(Segawa et al., 2021)。
  • 覚醒剤のキラル分析: キラル高性能液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法は、法医学サンプル中のエフェドリンを含むアンフェタミン型覚醒剤の検出に適用され、キラル薬物の正確な分離と識別のためのツールを提供しました(Schwelm et al., 2020)。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
725358-VAR:
725358-BULK:
725358-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)