Merck
663301
Sigma-Aldrich
トリメチルアルミニウム
packaged for use in deposition systems
別名:
TMA, アルミニウムトリメタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3Al
CAS Number:
分子量:
72.09
Beilstein:
3587197
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
69.3 mmHg ( 60 °C)
品質水準
詳細
heat of vaporization: ~41.9 kJ/mol (Dimer)
フォーム
liquid
反応適合性
core: aluminum
bp
125-126 °C (lit.)
127 °C/760 mmHg
20 °C/8 mmHg
56 °C/50 mmHg
mp
15 °C (lit.)
密度
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
InChI Key
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trimethylaluminum ismainly used in the industrial production of polyethylene and other syntheticpolymers, where it is used as a co-catalyst for the polymerization reaction. Itis also used as a precursor to produce inorganic aluminum compounds, includingalumina and various zeolites.
アプリケーション
Trimethylaluminum can be used as:
  • A chemical vapor deposition precursor to fabricate PbSe quantum dot solids for optoelectronic devices.
  • An aluminum precursor for the flame synthesis of alumina nanofibers.
  • A reagent for efficient synthesis of allenes.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
663301-25G:
663301-BULK:
663301-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)