Merck
662550
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe-6、量子ドットキット
core-type, fluorescence λem 480-640 nm
別名:
QD, 量子ドット半導体ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
eCl@ss:
32161000
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
dispersion
シェルフライフ
1 yr
濃度
5 mg/mL in toluene
bp
110 °C
密度
0.865 g/mL at 25 °C
蛍光検出
FWHM <40 nm
λem 480-640 nm
保管温度
2-8°C
詳細
有機配位子で安定化されたセレン化カドミウム量子ドット(トルエン溶液)のキット製品です。
キットには、発光領域が可視(赤~青)のCdSe量子ドット溶液が6種類(各5 ml)含まれています。各溶液は個別にご購入いただくこともできます。
  • Lumidot CdSe 480 5 ml, 5 mg/ml, 480 nm
  • Lumidot CdSe 520 5 ml, 5 mg/ml, 520 nm
  • Lumidot CdSe 560 5 ml, 5 mg/ml, 560 nm
  • Lumidot CdSe 590 5 ml, 5 mg/ml, 590 nm
  • Lumidot CdSe 610 5 ml, 5 mg/ml, 610 nm
  • Lumidot CdSe 640 5 ml, 5 mg/ml, 640 nm
Lumidot CdSe 480から590の量子ドット表面は、ヘキサデシルアミン(HDA)によって安定化されています。
Lumidot CdSe 610および640は、ヘキサデシルアミン(HDA)/トリオクチルホスフィンオキシド(TOPO)配位子によって安定化されています。
量子ドットの粒径は、およそ2.5 nm (Lumidot CdSe 480) ~6.5 nm (Lumidot CdSe 640)です。有機配位子によって、ナノ結晶の流体力学的な直径は約4.5~5 nm増加します。
特徴および利点
The coating is a surface stabilized with hexadecylamine ligands
法的情報
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents and patents pending.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 662488Lumidot CdSe 590 5 mLSDS
  • 662461Lumidot CdSe 610 5 mLSDS
  • 662461Lumidot CdSe 640 5 mLSDS
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
662550-BULK:
662550-VAR:
662550-1EA:
662550-1KT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)