662461
Lumidot™ CdSe
640, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
別名:
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CdSe
CAS Number:
分子量:
191.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
詳細
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
アプリケーション
アナリシスノート
粒径は、Yu, W. W.ら( Chem. Mater., 2003, 15, 2854)の方法に従ってTEMによって測定しました。
Quantum yield was measured following the procedure of Qu, L., Peng, X., J. Am. Chem. Soc., 2002, 124-2049.
その他情報
Lifetime one year if stored properly
法的情報
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents and patents pending.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
662461-BULK:
662461-25ML:4548173300900
662461-5ML:4548173300917
662461-10ML:4548173300894
662461-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)