637238
二酸化ケイ素
nanopowder, 10-20 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
別名:
Silica, Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS Number:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
10-20 nm (BET)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
密度
2.2-2.6 g/mL at 25 °C
かさ密度
0.011 g/mL
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
シリカナノ粒子の屈折率はポリマーコーティングと同様であるため、ナノ複合物の調製においていくつかのアプリケーションがみられます。耐熱性、電気的特性および機械的特性などが向上します。シリカナノ粒子は、触媒、色素安定化、エレクトロニクスおよびセンサーの様々な分野に用途があります。
アプリケーション
シリカナノ粒子は以下に使用されています:
- 弱い光場における SiO2ナノ複合物の非線形光学特性を研究するため。
- ナノ複合物アルギン酸カルシウム繊維のナノ添加剤として。
- 低強度の可視光場において独特の光学的非線形性を示す液体ポリメチルシロキサン中の分散剤として。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 二酸化ケイ素
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637238-BULK:
637238-50G:4548173944906
637238-500G:4548173944890
637238-250G:4548173944883
637238-VAR: